n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450100-1G PC450100-250MG PC450100-5G
APOSPC450100-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC450100-1G APOSPC450100-250MG APOSPC450100-5G
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Formule: C₇H₁₁F₃O₃
MW: 200,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842568
Numéro CAS: 149526-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité