2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450102-1G PC450102-250MG
APOSPC450102-1GEA 546 EUR InStock
APOSPC450102-1G APOSPC450102-250MG
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether
Formule: C₆H₄F₁₀O
MW: 282,079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918474
Numéro CAS: 742063-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité