(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
PC450132-1G PC450132-250MG
APOSPC450132-1GEA 473 EUR InStock
APOSPC450132-1G APOSPC450132-250MG
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂FNO·ClH
MW: 205,657 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294167
Numéro CAS: 1149383-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité