6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄F₆N₂O
MW: 270,131 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074397
Numéro CAS: 113638-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité