5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450156-1G PC450156-5G PC450156-250MG
APOSPC450156-1GEA 192 EUR InStock
APOSPC450156-1G APOSPC450156-5G APOSPC450156-250MG
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₀H₉F₃N₂
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022676
Numéro CAS: 1799-79-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité