4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450177-1G PC450177-250MG PC450177-5G
APOSPC450177-1GEA 227 EUR InStock
APOSPC450177-1G APOSPC450177-250MG APOSPC450177-5G
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Formule: C₄Cl₂F₂N₂
MW: 184,959 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918506
Numéro CAS: 24178-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité