1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450178-1G PC450178-5G
APOSPC450178-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC450178-1G APOSPC450178-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Formule: C₅H₆F₆
MW: 180,092 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074322
Numéro CAS: 66711-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité