5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450181-1G PC450181-5G
APOSPC450181-1GEA 259 EUR InStock
APOSPC450181-1G APOSPC450181-5G
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃Cl₂F₃N₂
MW: 255,024 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01658509
Numéro CAS: 2338-25-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité