2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450182-1G PC450182-250MG PC450182-5G
APOSPC450182-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC450182-1G APOSPC450182-250MG APOSPC450182-5G
2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formule: C₇H₁₂F₄O₃
MW: 220,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842563
Numéro CAS: 1435806-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité