Sodium 4-fluorophenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450186-1G PC450186-5G
APOSPC450186-1GEA 226 EUR InStock
APOSPC450186-1G APOSPC450186-5G
Sodium 4-fluorophenylacetate
Sodium 4-fluorophenylacetate
Formule: C₈H₆FO₂·Na
MW: 176.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054312
Numéro CAS: 178666-56-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité