4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450204-1G PC450204-250MG PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC450204-1G APOSPC450204-250MG APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Formule: C₈H₉F₂N₃O
MW: 201,173 g/mol
Point de fusion: 128…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00457690
Numéro CAS: 189003-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité