Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450218-25G PC450218-5G
APOSPC450218-25GEA 786 EUR InStock
APOSPC450218-25G APOSPC450218-5G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Formule: C₆F₅O₃S·Na
MW: 270,109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038122
Numéro CAS: 120193-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité