5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450220-1G PC450220-5G
APOSPC450220-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC450220-1G APOSPC450220-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone
Formule: C₈H₇F₉O
MW: 290,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072183
Numéro CAS: 140834-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité