3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450230-1G PC450230-5G
APOSPC450230-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC450230-1G APOSPC450230-5G
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Formule: C₁₀H₈F₄O₄
MW: 268,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074364
Numéro CAS: 1309602-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité