Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450231-1G PC450231-5G
APOSPC450231-1GEA 158 EUR InStock
APOSPC450231-1G APOSPC450231-5G
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Formule: C₅HF₇O₃
MW: 242,048 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28054325
Numéro CAS: 65578-62-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité