1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoro-1-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethoxy]ethane
PC450236-1G PC450236-25G PC450236-5G PC450236-100G
APOSPC450236-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC450236-1G APOSPC450236-25G APOSPC450236-5G APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Formule: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,098 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (50 mm Hg)
Densité: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619127
Numéro CAS: 358-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité