Sodium 2,2-difluorohexanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450242-1G PC450242-250MG
APOSPC450242-1GEA 172 EUR InStock
APOSPC450242-1G APOSPC450242-250MG
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Formule: C₆H₉F₂O₂·Na
MW: 174.121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134591
Numéro CAS: 1403667-43-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité