(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450246-1G PC450246-250MG
APOSPC450246-1GEA 1020 EUR InStock
APOSPC450246-1G APOSPC450246-250MG
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formule: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,066 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (25 mm Hg)
Point de fusion: 53…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622004
Numéro CAS: 148683-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité