Methyl bromochlorofluoroacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450260-1G PC450260-5G
APOSPC450260-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC450260-1G APOSPC450260-5G
Methyl bromochlorofluoroacetate 98%
Methyl bromochlorofluoroacetate
Formule: C₃H₃BrClFO₂
MW: 205,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054291
Numéro CAS: 101385-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité