Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450268-25G PC450268-5G PC450268-1G
APOSPC450268-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC450268-25G APOSPC450268-5G APOSPC450268-1G
Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Ethyl dichlorofluoroacetate
Formule: C₄H₅Cl₂FO₂
MW: 174,986 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C
Densité: 1.307 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013664
Numéro CAS: 383-61-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité