1,3-Bis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)-propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450287-25G PC450287-5G
APOSPC450287-25GEA 430 EUR InStock
APOSPC450287-25G APOSPC450287-5G
1,3-Bis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)-propan-2-ol
1,3-Bis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)-propan-2-ol
Formule: C₉H₁₂F₈O₃
MW: 320,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00427159
Numéro CAS: 1024024-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité