1H-Heptafluoropropane (FC-227ca) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoropropane
PC4505-100G PC4505-25G PC4505-5G
APOSPC4505-100GEA 1270 EUR InStock
APOSPC4505-100G APOSPC4505-25G APOSPC4505-5G
1H-Heptafluoropropane (FC-227ca) 97%
1H-Heptafluoropropane (FC-227ca)
Formule: C₃HF₇
MW: 170,029 g/mol
Point d'ébullition: –16 °C
Point de fusion: –129.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236614
Numéro CAS: 2252-84-8
ONU: 3296
ADR: 2.2,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité