cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450521-1G PC450521-250MG PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA 763 EUR InStock
APOSPC450521-1G APOSPC450521-250MG APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formule: C₄H₅F₃O
MW: 126,077 g/mol
Point d'ébullition: 118.5 °C (60 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092907
Numéro CAS: 83706-98-3
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité