1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450526-250MG PC450526-1G
APOSPC450526-250MGEA 236 EUR InStock
APOSPC450526-250MG APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Formule: C₈H₁₉F₃O₂Si₂
MW: 260,401 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730309
Numéro CAS: 2149590-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité