3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450558-1G PC450558-5G
APOSPC450558-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC450558-1G APOSPC450558-5G
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Formule: C₃H₂BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233030
Numéro CAS: 422-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité