1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450574-1G PC450574-250MG
APOSPC450574-1GEA 342 EUR InStock
APOSPC450574-1G APOSPC450574-250MG
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene
Formule: C₁₆H₈Br₂F₆O₂
MW: 506,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30062857
Numéro CAS: 1980781-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité