1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450577-1G PC450577-250MG PC450577-5G
APOSPC450577-1GEA 441 EUR InStock
APOSPC450577-1G APOSPC450577-250MG APOSPC450577-5G
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Formule: C₅H₂Cl₂F₆
MW: 246,966 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (760 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31560943
Numéro CAS: 1256353-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité