3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-{[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoronon-1-yl)oxy]methyl}oxirane
PC4535B-25G PC4535B-5G
APOSPC4535B-25GEA 720 EUR InStock
APOSPC4535B-25G APOSPC4535B-5G
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formule: C₁₂H₈F₁₆O₂
MW: 488,165 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C
Densité: 1.682 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236091
Numéro CAS: 125370-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité