Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4558-25G PC4558-5G PC4558-100G
APOSPC4558-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC4558-25G APOSPC4558-5G APOSPC4558-100G
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Formule: C₇F₅O₂·Na
MW: 234.055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01652013
Numéro CAS: 4830-57-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité