Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4591-25G PC4591-5G PC4591-1G
APOSPC4591-25GEA 357 EUR InStock
APOSPC4591-25G APOSPC4591-5G APOSPC4591-1G
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate
Formule: C₈H₆F₈O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094248
Numéro CAS: 24647-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité