Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-(4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
PC4631-10G PC4631-1G PC4631-5G
APOSPC4631-10GEA 998 EUR InStock
APOSPC4631-10G APOSPC4631-1G APOSPC4631-5G
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
MW: 303,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661832
Numéro CAS: 215654-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité