1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC46362-1G PC46362-250MG
APOSPC46362-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC46362-1G APOSPC46362-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Formule: C₉H₉ClF₂N₂O
MW: 234,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31372392
Numéro CAS: 2168354-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité