Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4656-250MG PC4656-1G PC4656-5G
APOSPC4656-250MGEA 102 EUR InStock
APOSPC4656-250MG APOSPC4656-1G APOSPC4656-5G
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232,072 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C
Densité: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236123
Numéro CAS: 69948-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité