1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1,1-diol
PC47470-1G PC47470-250MG
APOSPC47470-1GEA 667 EUR InStock
APOSPC47470-1G APOSPC47470-250MG
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol)
Formule: C₈H₅F₁₃O₂
MW: 380,103 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31694621
Numéro CAS: 2244084-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité