2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC47688-1G PC47688-5G PC47688-10G
APOSPC47688-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC47688-1G APOSPC47688-5G APOSPC47688-10G
2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
2-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16661040
Numéro CAS: 500357-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité