3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC47693-1G PC47693-250MG
APOSPC47693-1GEA 667 EUR InStock
APOSPC47693-1G APOSPC47693-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
MW: 234,453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31924547
Numéro CAS: 2092624-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité