1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4801-1G PC4801-5G
APOSPC4801-1GEA 37.9 EUR InStock
APOSPC4801-1G APOSPC4801-5G
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane 98%
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane
Formule: C₅Cl₄F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042312
Numéro CAS: 1453-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité