5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4807-1G PC4807-250MG
APOSPC4807-1GEA 350 EUR InStock
APOSPC4807-1G APOSPC4807-250MG
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₆BrF₅N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501036
Numéro CAS: 1159512-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité