2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-α,α,5-trifluoroanisole, 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC48301-100G PC48301-25G PC48301-5G
APOSPC48301-100GEA 1630 EUR InStock
APOSPC48301-100G APOSPC48301-25G APOSPC48301-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11036070
Numéro CAS: 954235-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité