7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Fluorobenzo[d]oxazole
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 464 EUR InStock
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,111 g/mol
Point de fusion: 43…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19374434
Numéro CAS: 1267061-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité