4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α-Difluoro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzal fluoride
PC48367-1G PC48367-250MG
APOSPC48367-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC48367-1G APOSPC48367-250MG
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,129 g/mol
Point d'ébullition: 80…90 °C (20 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23843788
Numéro CAS: 55805-10-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité