3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC48378-1G PC48378-5G
APOSPC48378-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC48378-1G APOSPC48378-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923583
Numéro CAS: 1784628-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité