2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194343
Numéro CAS: 865664-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité