2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48391-1G PC48391-250MG PC48391-5G
APOSPC48391-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC48391-1G APOSPC48391-250MG APOSPC48391-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12173018
Numéro CAS: 1055331-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité