4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48394-1G PC48394-250MG PC48394-5G
APOSPC48394-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC48394-1G APOSPC48394-250MG APOSPC48394-5G
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,976 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909760
Numéro CAS: 141602-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité