2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48395-1G PC48395-250MG
APOSPC48395-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC48395-1G APOSPC48395-250MG
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₄F₈O
MW: 292,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812095
Numéro CAS: 2379918-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité