Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl]methanol, 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzyl alcohol
PC48437-1G PC48437-250MG PC48437-5G
APOSPC48437-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC48437-1G APOSPC48437-250MG APOSPC48437-5G
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381748
Numéro CAS: 816449-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité