Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl)boron, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)borane, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl) borate
PC48447-5G PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA 607 EUR InStock
APOSPC48447-5G APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Formule: C₁₂H₆BF₂₁O₃
MW: 607,952 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (200 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124054
Numéro CAS: 755-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité