2-Fluoroterephthalic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1,4-dicarboxylic acid
PC48471-250MG PC48471-1G
APOSPC48471-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSPC48471-250MG APOSPC48471-1G
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
2-Fluoroterephthalic acid
Formule: C₈H₅FO₄
MW: 184,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407274
Numéro CAS: 3906-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité