(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1S)-2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-inden-1-amine hydrochloride, (S)-4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
PC48531-100MG PC48531-1G PC48531-250MG
APOSPC48531-100MGEA 123 EUR InStock
APOSPC48531-100MG APOSPC48531-1G APOSPC48531-250MG
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
MW: 187,642 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295140
Numéro CAS: 1286734-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité